Wichtige Dokumente
648825
5-Methylpyridin-2-Boronsäure-N-Phenyldiethanolamin-Ester
Synonym(e):
2-(5-Methyl-pyridin-2-yl)-6-phenyl-(1,3,6,2)-dioxazaborolan, 5-Methyl-2-pyridin-boronsäure-N-phenyl-diethanolaminester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
InChIKey
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)