Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2P(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
214-097-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n
bp
106-108 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(Cc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C11H17O3P/c1-3-13-15(12,14-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
InChI key
AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders
- Natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions
- Stilbenes via on-column oxidation of vicinal diols and Horner-Emmons reactions
- Inhibitors of teh Wnt pathway for colon cancer repression using Wadsworth-Emmons reactions
- Antimalarial drug analogs against P. falciparum
Reactant for:
- Cyclization of aryl ethers, amines, and amides
- Investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?