344206
Disperse Red 1
Dye content 95 %
Synonym(e):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
λmax
502 nm
SMILES String
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
InChIKey
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N