Merck
647004
Sigma-Aldrich
2-Jod-5-Nitropyridin
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 81.90
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 81.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3IN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChIKey
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)