366706
1-Iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
InChIKey
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter