144495
1-Iod-3-nitrobenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges