Wichtige Dokumente
644234
N,N-Diethylsalicylamid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?