Merck
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Synonym(e):
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChIKey
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)