Merck
643890
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-nitrobenzol
≥95%
Synonym(e):
4-Nitrophenylboronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-7-10(8-6-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
InChIKey
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of aryl azides
  • Arylation of allylic chlorides
  • Syntehsis of RNA conjugates
  • Alkoxycarbonylation
  • Synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents
  • Electrooxidative synthesis of biaryls
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)