Merck
64145
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure-3-(dimethylchlorsilyl)-propylester
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Synonym(e):
(3-Methacryloyloxypropyl)-dimethyl-chlorsilan
Größe auswählen
5 ML
CHF 306.00
CHF 306.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 306.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17ClO2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.77
Beilstein:
2244691
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 306.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
methacrylate
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
InChIKey
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)