107778
Allyltrichlorsilan
95%
Synonym(e):
Propen-3-yltrichlorosilane, Trichloro(2-propenyl)silane, Trichloro-2-propen-1-ylsilane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 16.1 °C)
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
116 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C3H5Cl3Si/c1-2-3-7(4,5)6/h2H,1,3H2
InChIKey
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter