Merck
590029
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-(methoxymethoxy)ethan
98%
Synonym(e):
1-Brom-(2-methoxymethoxy)-ethan
Größe auswählen
5 G
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 136.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2OCH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
148.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)