Merck
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-Toluensulfonat
90%
Synonym(e):
Tri-(ethylenglykol)-monomethylether-tosylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
SMILES String
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
InChIKey
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves