Dokumente
8.43834
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromo-3-methoxypropane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.02
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
6.6 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Wirksamkeit
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-7 ( in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 43 °C
Dichte
1.36 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F
Flammpunkt (°C)
43 °C