382205
2-Bromethylether
technical grade, 90%
Synonym(e):
Bis(2-bromoethyl) ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter