637831
2-Ketobuttersäure-4-13C,4-d Natriumsalz Hydrat
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketobutyrat-4-13C,4-d1
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Enthält
5-10% CD2H
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O.[Na+].[2H][13CH2]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D;;
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-WNCGAKQTSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.