Wichtige Dokumente
795917
2-Keto-3-(methyl-13C,d1)-butyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
α-Keto-isovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 3-Methyl-13C,d1-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C,d5 sodium
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O=C(O[Na])C(C([2H])([13CH2][2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1D,3D;/t3-;/m0./s1
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-YFKZDALSSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)