Merck
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd-2,5,6-d3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D3H5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
InChIKey
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)