Merck
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Synonym(e):
1,3-Difluoro-2-propanone
Größe auswählen
1 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 106.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.371
Dichte
1.307 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
InChIKey
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
124.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)