Merck
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-Pyridincarbonitril
97%
Synonym(e):
2-Amino-5-cyan-pyridin, 6-Amino-nicotinonitril
Größe auswählen
5 G
CHF 46.60
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 46.60
About This Item
Lineare Formel:
C5H3NNH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
113876
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
InChIKey
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)