Merck
637394
Sigma-Aldrich
1-(tert.-Butoxycarbonyl-5-brom-1H-indol-2-yl)-boronsäure
Synonym(e):
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15BBrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
InChIKey
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.