Merck
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazin
97%
Synonym(e):
3-Hydrazinopropionitril
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CH2NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4776
bp
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
InChIKey
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.0 °F
Flammpunkt (°C)
108.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)