Merck
E1101
Sigma-Aldrich
Epifluorhydrin
98%
Synonym(e):
1,2-Epoxy-3-fluorpropan
Größe auswählen
1 G
CHF 295.00
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 295.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChIKey
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)