Wichtige Dokumente
634867
Siliziumdioxid
single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonym(e):
Cristobalit, Kieselgel, Quarz, Seesand
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
optical grade
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Härte
7.0 mohs
L × B × Dicke
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1610 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tm 573.1 °C (phase change)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
2.684 g/mL
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.