Wichtige Dokumente
647543
Silizium
wafer (single side polished), <111>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Synonym(e):
Silicon element
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Qualitätsniveau
Enthält nicht
dopant
Durchm. × Dicke
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Halbleitereigenschaften
<111>, N-type
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Physikalische Eigenschaften
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protokolle
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.