634689
Strontiumtitanat
single crystal substrate, <100>
Synonym(e):
Strontium titanium trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline (cubic (a=3.905 Å))
Dielektrizitätskonstante
~300
Härte
6 (, Mohs)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Größe
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
2060 °C (lit.)
2080 °C
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
5.175 g/mL at 25 °C
Halbleitereigenschaften
<100>
SMILES String
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
InChIKey
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.