Wichtige Dokumente
633232
Aceton-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonym(e):
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)