Merck
609897
Sigma-Aldrich
Aceton-18O
90 atom % 18O
Synonym(e):
2-Propanone-18O
About This Item
Lineare Formel:
CH3C18OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
90 atom % 18O
Form
liquid
bp
56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)