Merck
630217
Sigma-Aldrich
Poly(fluoresceinisothiocyanat allylaminhydrochlorid)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Größe auswählen
250 MG
CHF 537.00
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 537.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Löslichkeit
H2O: soluble
λmax
494 nm
Allgemeine Beschreibung
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Sonstige Hinweise
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)