Merck
615633
Sigma-Aldrich
Tributylzinnchlorid-d27
98 atom % D, 96% (CP)
Größe auswählen
100 MG
CHF 579.00
CHF 579.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 579.00
About This Item
Lineare Formel:
[CD3(CD2)3]3SnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 579.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
96% (CP)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
Massenverschiebung
M+27
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
InChIKey
GCTFWCDSFPMHHS-FMYBXEBSSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dawid Kucharski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) extraction method combined with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) for determination of organotin compounds (OTC) has been newly developed. The novel analytical method was validated and the quality of the results
Manuel Gadogbe et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(9), 884-890 (2019-05-07)
Exposure to tin in the general US population is near ubiquitous, as determined using urinary tin levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Urinary tin levels are associated with chronic health outcomes, such as diabetes; however, it is