Merck
617148
Sigma-Aldrich
Propadien-d4
98 atom % D
Synonym(e):
1,1,3,3-Tetradeuteriopropa-1,2-diene, Allene-d4
About This Item
Lineare Formel:
D2C=C=CD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])=C=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
IYABWNGZIDDRAK-LNLMKGTHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable