Merck
1.06345
SAFC
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP, E 339
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat, Mononatrium-Orthophosphat, Natriumbiphosphat, monobasisches Natriumphosphat, Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E339
EG-Index-Nummer:
231-449-2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
60 °C
Löslichkeit
850 g/L
Dichte
1.915 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Natriumdihydrogenphosphatdihydrat wird häufig als Phosphatpuffer-Systemkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren oder zur Endformulierung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.