Merck
607649
Sigma-Aldrich
Algenaminosäurenmischung-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’430.00
CHF 1’430.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’430.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.12
CHF 1’430.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1