Merck
642878
Sigma-Aldrich
Algen-Rohprotein-Extrakt -13C
98 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
CHF 495.00
5 G
CHF 1’670.00
CHF 495.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 495.00
5 G
CHF 1’670.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.12
CHF 495.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karthikeyani Chellappa et al.
Cell metabolism, 34(12), 1947-1959 (2022-12-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an essential redox cofactor in mammals and microbes. Here we use isotope tracing to investigate the precursors supporting NAD synthesis in the gut microbiome of mice. We find that dietary NAD precursors are absorbed in
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope