Merck
608947
Sigma-Aldrich
Aminosäurenmischung aus Algen-15N 15N 98atom %
98 atom % 15N
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Martin Kaltenbrunner et al.
Nature communications, 3, 770-770 (2012-04-05)
Application-specific requirements for future lighting, displays and photovoltaics will include large-area, low-weight and mechanical resilience for dual-purpose uses such as electronic skin, textiles and surface conforming foils. Here we demonstrate polymer-based photovoltaic devices on plastic foil substrates less than 2