Merck
607320
Sigma-Aldrich
Dimethylamin-13C2,15N -hydrochlorid
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)215NH ·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6.70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)