488860
Dimethylamin-15N -hydrochlorid
98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves