Merck
486531
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3-amin -hydrochlorid
98 atom % D
Größe auswählen
2.5 G
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
CHF 1’140.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCD3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3;
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-NIIDSAIPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)