Merck
279463
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amin -hydrochlorid
99 atom % D
Synonym(e):
Deuterated dimethylamine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 137.00
5 G
CHF 534.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 137.00
5 G
CHF 534.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2NH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (ion chromatography)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Rok et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(13), 4190-4202 (2019-03-02)
We have synthesised and characterised a novel organic-inorganic hybrid crystal, [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6. The thermal DSC, TMA, DTG and DTA analyses indicate two solid-to-solid structural phase transitions (PTs). According to the X-ray diffraction experiments, the first PT at 220 K is isostructural