60352
Pyrophosphorsäure
≥95% H4P2O7 basis
Synonym(e):
Diphosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% H4P2O7 basis
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Kationenspuren
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
SMILES String
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChIKey
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges