601691
Neon-20Ne
99.9 atom %
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom %
Assay
≥99.5% (Total Neon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
InChIKey
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable