Merck
59590
Sigma-Aldrich
2-Propanthiol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Isopropylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.16
Beilstein:
605260
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
455 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
57-60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−131 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)