Wichtige Dokumente
W347809
1-Butanethiol
≥98%
Synonym(e):
Butylmercaptan, Mercaptan C4
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?