Merck
238317
Ethylmethylsulfid
96%
Synonym(e):
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
CHF 48.00
100 G
CHF 145.00
CHF 48.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-868-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696871
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
SMILES string
CCSC
vapor pressure
272 mmHg ( 37.7 °C)
assay
96%
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
364843242640290866
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4885 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
bp
66-67 °C (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
Microwave spectra of the trans isomer of ethyl methyl sulfide and its 10 isotopic species has been investigated. Chlorination of ethyl methyl sulfide with N-chlorosuccinimide and sulfuryl chloride has been reported.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chlorination of unsymmetrical sulfides.
Tuleen DL and Stephens T.
The Journal of Organic Chemistry, 34(1), 31-35 (1969)
Microwave spectrum, structure, dipole moment, and internal rotation of the trans isomer of ethyl methyl sulfide.
Hayashi M, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 86(1), 129-135 (1981)
Ward Said-Ahmad et al.
Analytical chemistry, 89(5), 3199-3207 (2017-02-15)
We describe a simple, sensitive, and robust method for sulfur isotope ratio (
Marlize Z Bekker et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(51), 13483-13491 (2018-12-13)
Diorganopolysulfanes can be generated when hydrogen sulfide (H2S) and thiols are oxidized in the presence of Cu(II) under conditions usually aimed at removing H2S from wine. This work sought to understand if polysulfanes could act as latent sources of H2S
Marlize Z Bekker et al.
Food chemistry, 245, 676-686 (2017-12-31)
Precursors to hydrogen sulfide (H