Merck
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenyldizinn(IV)
97%
Synonym(e):
Hexaphenyldistannane
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3Sn]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tin
mp (Schmelzpunkt)
233-237 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
InChIKey
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)