Merck
591580
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-chlorbenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid may be used to synthesize 3-bromo-4-chlorobenzophenone via a multi-step reaction procedure.
Anwendung
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid can be synthesized via diazotization of 3-amino-4-chlorobenzoic acid followed by reaction with copper(I)bromide.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?Synthesis and photochromic properties of substituted
3H-naphtho[2,1-b]pyrans?
Gabbutt.DC, et al.
Tetrahedron, 61(02), 463-471 (2005)