Merck
665843
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)benzonitril
97%
Synonym(e):
4-Cyan-N-methylanilin
Größe auswählen
5 G
CHF 182.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 182.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
SMILES String
CNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,10H,1H3
InChIKey
JEDXDYXIRZOEKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)