Wichtige Dokumente
590169
2-Chlor-6-fluorphenol
98%
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChIKey
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?