Merck
589624
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HS13CH213CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
157 °C (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13CH2][13CH2]S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
DGVVWUTYPXICAM-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)