Wichtige Dokumente
588857
3-(Ethoxydimethylsilyl)propylamin
97%
Synonym(e):
(γ-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, (3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl)amine, (3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, 3-(Ethoxydimethylsilyl)-1-propanamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
60 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(C)CCCN
InChI
1S/C7H19NOSi/c1-4-9-10(2,3)7-5-6-8/h4-8H2,1-3H3
InChIKey
GLISOBUNKGBQCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?